Print…
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR960461-1G OR960461-5G
APOSOR960461-1GEA 52.2 EUR
APOSOR960461-1G APOSOR960461-5G
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine 95%
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine
Fórmula: C₆H₅N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03700708
Número CAS: 274-85-1