Print…
2-(N-Anilino)pyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR960387-1G OR960387-5G
APOSOR960387-1GEA 98.6 EUR
APOSOR960387-1G APOSOR960387-5G
2-(N-Anilino)pyrimidine 97%
2-(N-Anilino)pyrimidine
Fórmula: C₁₀H₉N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01646270
Número CAS: 57356-49-7