Print…
3-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid, 3-Hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
OR960353-1G OR960353-5G
APOSOR960353-1GEA 169 EUR
APOSOR960353-1G APOSOR960353-5G
3-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 96%
3-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Peso Molecular: 144.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19228828
Número CAS: 606488-94-2