Print…
[3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methylamine hydrochloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: [3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine
OR960237-1G OR960237-5G
APOSOR960237-1GEA 183 EUR
APOSOR960237-1G APOSOR960237-5G
[3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methylamine hydrochloride 96%
[3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methylamine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₂ClN₃O
Peso Molecular: 225.68 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12027097
Número CAS: 937665-65-1