Print…
6-Chloro-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR960188-1G OR960188-5G
APOSOR960188-1GEA 219 EUR
APOSOR960188-1G APOSOR960188-5G
6-Chloro-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
6-Chloro-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Fórmula: C₉H₁₀ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11603432
Número CAS: 1082837-97-5