Print…
2'-Bromo-5'-methoxyacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9600-1G OR9600-5G
APOSOR9600-1GEA 68.3 EUR
APOSOR9600-1G APOSOR9600-5G
2'-Bromo-5'-methoxyacetophenone
2'-Bromo-5'-methoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683853
Número CAS: 6342-63-8