Print…
1-Ethyl-3-iodo-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR959875-1G OR959875-5G
APOSOR959875-1GEA 46.4 EUR
APOSOR959875-1G APOSOR959875-5G
1-Ethyl-3-iodo-1H-pyrazole
1-Ethyl-3-iodo-1H-pyrazole
Fórmula: C₅H₇IN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12756564
Número CAS: 1202781-34-7