Print…
5-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR959838-1G OR959838-5G
APOSOR959838-1GEA 33.5 EUR
APOSOR959838-1G APOSOR959838-5G
5-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
5-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
Fórmula: C₅H₇ClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20441449
Número CAS: 41398-85-0