Print…
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9598-25G OR9598-1G OR9598-5G
APOSOR9598-25GEA 91.5 EUR
APOSOR9598-25G APOSOR9598-1G APOSOR9598-5G
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile 98%
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Fórmula: C₇H₄BrNO
Ponto de Fusão: 158…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143428
Número CAS: 40530-18-5
EINECS: 254-958-1