Print…
Indol-3-ylacetic acid hydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9596-1G OR9596-5G
APOSOR9596-1GEA 0 EUR
APOSOR9596-1G APOSOR9596-5G
Indol-3-ylacetic acid hydrazide
Indol-3-ylacetic acid hydrazide
Fórmula: C₁₀H₁₁N₃O
Ponto de Fusão: 142…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005634
Número CAS: 5448-47-5
EINECS: 226-672-7