Print…
2,6-Dimethylbenzothiazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR959556-1G OR959556-5G
APOSOR959556-1GEA 161 EUR
APOSOR959556-1G APOSOR959556-5G
2,6-Dimethylbenzothiazole 95%
2,6-Dimethylbenzothiazole
Fórmula: C₉H₉NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2941-71-1