Print…
5-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
OR959510-1G OR959510-250MG
APOSOR959510-1GEA 267 EUR
APOSOR959510-1G APOSOR959510-250MG
5-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
5-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Fórmula: C₆H₄BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11043995
Número CAS: 1172085-67-4