Print…
Quinoline-6-carbonitrile 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR959498-1G OR959498-5G
APOSOR959498-1GEA 0 EUR
APOSOR959498-1G APOSOR959498-5G
Quinoline-6-carbonitrile 96%
Quinoline-6-carbonitrile
Fórmula: C10H6N2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09999543
Número CAS: 23395-72-4