Print…
3-Chloro-6-piperidin-1-yl-pyridazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyridazine
OR959487-10G OR959487-1G OR959487-25G
APOSOR959487-10GEA 342 EUR
APOSOR959487-10G APOSOR959487-1G APOSOR959487-25G
3-Chloro-6-piperidin-1-yl-pyridazine 98%
3-Chloro-6-piperidin-1-ylpyridazine
Fórmula: C₉H₁₂ClN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00574572
Número CAS: 1722-11-8