Print…
2-Hydroxy-5-nitropyrimidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR959459-1G OR959459-5G OR959459-25G
APOSOR959459-1GEA 0 EUR
APOSOR959459-1G APOSOR959459-5G APOSOR959459-25G
2-Hydroxy-5-nitropyrimidine 98%
2-Hydroxy-5-nitropyrimidine
Fórmula: C₄H₃N₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 3264-10-6