Print…
Methyl 5-aminopicolinate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 5-aminopyridine-2-carboxylate, Methyl 5-aminopicolinate
OR959381-10G OR959381-1G OR959381-5G
APOSOR959381-10GEA 248 EUR
APOSOR959381-10G APOSOR959381-1G APOSOR959381-5G
Methyl 5-aminopicolinate 96%
Methyl-5-aminopicolinate
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Peso Molecular: 152.1506 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07783939
Número CAS: 67515-76-8