Print…
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9593-1G OR9593-5G
APOSOR9593-1GEA 127 EUR
APOSOR9593-1G APOSOR9593-5G
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₄
Ponto de Fusão: 210 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015459
Número CAS: 88210-96-2