Print…
3-Morpholinobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9592-1G OR9592-5G
APOSOR9592-1GEA 165 EUR
APOSOR9592-1G APOSOR9592-5G
3-Morpholinobenzaldehyde 98%
3-Morpholinobenzaldehyde
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: 68…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07772811
Número CAS: 446866-87-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III