Print…
2,6-Dimethyl-4-heptanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Diisobutylcarbinol
OR959119-25G OR959119-100G OR959119-5G
APOSOR959119-25GEA 128 EUR
APOSOR959119-25G APOSOR959119-100G APOSOR959119-5G
2,6-Dimethyl-4-heptanol 95%
2,6-Dimethyl-4-heptanol
Fórmula: C₉H₂₀O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008944
Número CAS: 108-82-7