Print…
Smoothened agonist
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-N-(trans-4-(methylamino)cyclohexyl)-N-(3-(pyridin-4-yl)benzyl)benzo[b]thiophene-2-carboxamide, 3-Chloro-N-[trans-4-(methylamino)cyclohexyl]-N-[3-(4-pyridinyl)benzyl]-1-benzothiophene-2-carboxamide, SAG
OR958890-1MG OR958890-25MG OR958890-5MG
APOSOR958890-1MGEA 151 EUR
APOSOR958890-1MG APOSOR958890-25MG APOSOR958890-5MG
Smoothened agonist
Smoothened agonist
Fórmula: C₂₈H₂₈ClN₃OS
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD22581513
Número CAS: 912545-86-9