Print…
2-Phenylpropylene oxide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR958718-1G OR958718-250MG
APOSOR958718-1GEA 72.5 EUR
APOSOR958718-1G APOSOR958718-250MG
2-Phenylpropylene oxide 95%
2-Phenylpropylene oxide
Fórmula: C₉H₁₀O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059156
Número CAS: 2085-88-3