Print…
1-Bromo-4-iodobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-1-iodobenzene
OR9587-100G OR9587-25G OR9587-500G
APOSOR9587-100GEA 53.8 EUR
APOSOR9587-100G APOSOR9587-25G APOSOR9587-500G
1-Bromo-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-4-iodobenzene
Fórmula: C₆H₄BrI
Ponto de ebulição: 120…122 °C/14mmHg
Ponto de Fusão: 90…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001051
Número CAS: 589-87-7
EINECS: 209-662-7