Print…
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: cis-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid
OR958474-10G OR958474-1G OR958474-5G
APOSOR958474-10GEA 198 EUR
APOSOR958474-10G APOSOR958474-1G APOSOR958474-5G
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid
Fórmula: C₈H₁₂O₄
Peso Molecular: 172.1800 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134411
Número CAS: 2305-31-9