Print…
6-Phenoxypyridine-2-carboxylic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR958421-1G OR958421-5G
APOSOR958421-1GEA 236 EUR
APOSOR958421-1G APOSOR958421-5G
6-Phenoxypyridine-2-carboxylic acid 95+%
6-Phenoxypyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD14585023
Número CAS: 51362-40-4