Print…
Indole-4-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9584-1G OR9584-25G
APOSOR9584-1GEA 0 EUR
APOSOR9584-1G APOSOR9584-25G
Indole-4-carboxylic acid 98%
Indole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₇NO₂
Ponto de Fusão: 207…214 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009739
Número CAS: 2124-55-2