Print…
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9583-1G OR9583-5G
APOSOR9583-1GEA 34.8 EUR
APOSOR9583-1G APOSOR9583-5G
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Fórmula: C₉H₁₀N₂
Ponto de Fusão: 60…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041431
Número CAS: 170230-87-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III