2,3-Dichloropyrazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR9580-100G
OR9580-25G
APOSOR9580-100GEA
0
EUR
APOSOR9580-100G
APOSOR9580-25G
2,3-Dichloropyrazine 98%
2,3-Dichloropyrazine
Fórmula:
C₄H₂Cl₂N₂ Ponto de ebulição: 105…107 °C/50mmHg Densidade: 1,431 g/cm³ (25 °C) Ponto de Inflamação: 102 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040964 Número CAS: 4858-85-9 EINECS: 225-460-1 |