Print…
Methyl-4-bromopicolinate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-bromopicolinate, Methyl 4-bromopyridine-2-carboxylate
OR9577-25G OR9577-1G OR9577-5G
APOSOR9577-25GEA 149 EUR
APOSOR9577-25G APOSOR9577-1G APOSOR9577-5G
Methyl-4-bromopicolinate 97%
Methyl-4-bromopicolinate
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07374897
Número CAS: 29681-42-3