Print…
2,3,4-Triclorofenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR957661-1G OR957661-250MG OR957661-5G
APOSOR957661-1GEA 532 EUR
APOSOR957661-1G APOSOR957661-250MG APOSOR957661-5G
2,3,4-Triclorofenol 98%
2,3,4-Triclorofenol
Fórmula: C₆H₃Cl₃O
Peso Molecular: 197.45 g/mol
Ponto de ebulição: 256.8
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 15950-66-0