4-sec-Butylphenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR957513-25G
OR957513-100G
OR957513-500G
APOSOR957513-25GEA
109
EUR
APOSOR957513-25G
APOSOR957513-100G
APOSOR957513-500G
4-sec-Butylphenol 95%
4-sec-Butylphenol
Fórmula:
C₁₀H₁₄O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002375 Número CAS: 99-71-8 |