Print…
2-Chloro-4-methylanisole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Chloro-1-methoxy-4-methylbenzene, 3-Chloro-4-methoxytoluene
OR956946-1G OR956946-5G
APOSOR956946-1GEA 60.9 EUR
APOSOR956946-1G APOSOR956946-5G
2-Chloro-4-methylanisole 95%
2-Chloro-4-methylanisole
Fórmula: C₈H₉ClO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060649
Número CAS: 22002-44-4