Print…
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR956908-1G OR956908-5G
APOSOR956908-1GEA 0 EUR
APOSOR956908-1G APOSOR956908-5G
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₅ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01693485
Número CAS: 15878-08-7