Print…
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Methanesulphonylmethyl)aniline
OR956229-1G OR956229-250MG
APOSOR956229-1GEA 221 EUR
APOSOR956229-1G APOSOR956229-250MG
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride 97%
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₂ClNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18071261
Número CAS: 24176-70-3