Print…
6-Acetamido-3-bromopicolinic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Acetamido-3-bromopyridine-2-carboxylic acid
OR9562-1G OR9562-5G
APOSOR9562-1GEA 118 EUR
APOSOR9562-1G APOSOR9562-5G
6-Acetamido-3-bromopicolinic acid 96%
6-Acetamido-3-bromopicolinic acid
Fórmula: C₈H₇BrN₂O₃
Ponto de Fusão: 196…198 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08235101
Número CAS: 882430-69-5