Print…
Methyl-6-bromonicotinate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9561-25G OR9561-5G
APOSOR9561-25GEA 0 EUR
APOSOR9561-25G APOSOR9561-5G
Methyl-6-bromonicotinate 97%
Methyl-6-bromonicotinate
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Ponto de Fusão: 106…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972371
Número CAS: 26218-78-0