Print…
3-Oxopentanoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR956096-1G OR956096-5G
APOSOR956096-1GEA 133 EUR
APOSOR956096-1G APOSOR956096-5G
3-Oxopentanoic acid 98%
3-Oxopentanoic acid
Fórmula: C₅H₈O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11040434
Número CAS: 10191-25-0