Print…
Methyl-2-(1,2-benzisoxazol-3-yl)acetate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR955617-1G OR955617-5G
APOSOR955617-1GEA 270 EUR
APOSOR955617-1G APOSOR955617-5G
Methyl-2-(1,2-benzisoxazol-3-yl)acetate 95+%
Methyl-2-(1,2-benzisoxazol-3-yl)acetate
Fórmula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04117784
Número CAS: 59899-89-7