Print…
4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9556-1G OR9556-250MG
APOSOR9556-1GEA 973 EUR
APOSOR9556-1G APOSOR9556-250MG
4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Acetylsulphamoyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₈H₁₀BNO₅S
Ponto de Fusão: 130…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08436010
Número CAS: 913835-52-6