Print…
Methyl 5-Chlorothiophene-2-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR955468-1G OR955468-5G
APOSOR955468-1GEA 0 EUR
APOSOR955468-1G APOSOR955468-5G
Methyl 5-Chlorothiophene-2-carboxylate 98%
Methyl 5-Chlorothiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₆H₅ClO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203698
Número CAS: 35475-03-7