Print…
Methyl-6-hydroxypyridine-2-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR955459-1G OR955459-5G
APOSOR955459-1GEA 0 EUR
APOSOR955459-1G APOSOR955459-5G
Methyl-6-hydroxypyridine-2-carboxylate 98%
Methyl-6-hydroxypyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14698054
Número CAS: 30062-34-1