Print…
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR955340-100MG OR955340-250MG
APOSOR955340-100MGEA 69.6 EUR
APOSOR955340-100MG APOSOR955340-250MG
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 98%
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Fórmula: C₈H₇ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09258871
Número CAS: 27382-01-0