Print…
Ethylene glycol monoallyl ether 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(Allyloxy)ethanol, 2-Allyloxyethanol, 2-(2-Propenyloxy)ethanol, Allyl glycol
OR955005-100G OR955005-1KG OR955005-500G
APOSOR955005-100GEA 125 EUR
APOSOR955005-100G APOSOR955005-1KG APOSOR955005-500G
Ethylene glycol monoallyl ether 95%
Ethylene glycol monoallyl ether
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020607
Número CAS: 111-45-5