Print…
3-Aminopyridine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Pyridin-3-amine, 3-Pyridylamine
OR9548-100G OR9548-250G
APOSOR9548-100GEA 29 EUR
APOSOR9548-100G APOSOR9548-250G
3-Aminopyridine 99%
3-Aminopyridine
Fórmula: C₅H₆N₂
Peso Molecular: 94.12 g/mol
Ponto de ebulição: 250…252 °C
Ponto de Fusão: 57…60 °C
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006400
Número CAS: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
UN: 2671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,00472