Print…
2-Methylthiobenzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR954583-100G OR954583-25G
APOSOR954583-100GEA 435 EUR
APOSOR954583-100G APOSOR954583-25G
2-Methylthiobenzamide 98%
2-Methylthiobenzamide
Fórmula: C₈H₉NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03945350
Número CAS: 53515-19-8