Print…
3-Nitrothioanisole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(methylsulphanyl)-3-nitrobenzene
OR954517-25G OR954517-5G
APOSOR954517-25GEA 178 EUR
APOSOR954517-25G APOSOR954517-5G
3-Nitrothioanisole 95%
3-Nitrothioanisole
Fórmula: C₇H₇NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024501
Número CAS: 2524-76-7