Print…
4-Methoxypyridine-2-carbonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9544-1G OR9544-5G
APOSOR9544-1GEA 79.9 EUR
APOSOR9544-1G APOSOR9544-5G
4-Methoxypyridine-2-carbonitrile 95%
4-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Fórmula: C₇H₆N₂O
Ponto de Fusão: 118…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08062857
Número CAS: 36057-44-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III