Print…
1,2-Dimethylbenzimidazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,2-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
OR954313-1G OR954313-5G
APOSOR954313-1GEA 72.5 EUR
APOSOR954313-1G APOSOR954313-5G
1,2-Dimethylbenzimidazole 98%
1,2-Dimethylbenzimidazole
Fórmula: C₉H₁₀N₂
Peso Molecular: 146.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022840
Número CAS: 2876-08-6