Print…
Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR954166-1G OR954166-5G
APOSOR954166-1GEA 46.4 EUR
APOSOR954166-1G APOSOR954166-5G
Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate 98%
Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₈BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04966956
Número CAS: 167479-13-2