3-(Benzyloxy)propan-1-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR954152-1G
OR954152-250MG
APOSOR954152-1GEA
328
EUR
APOSOR954152-1G
APOSOR954152-250MG
3-(Benzyloxy)propan-1-amine 95%
3-(Benzyloxy)propan-1-amine
Fórmula:
C₁₀H₁₅NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07339550 Número CAS: 16728-64-6 |