Print…
Methyl-4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
OR954127-1G OR954127-250MG
APOSOR954127-1GEA 574 EUR
APOSOR954127-1G APOSOR954127-250MG
Methyl-4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 97%
Methyl-4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Fórmula: C₈H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100237
Número CAS: 362703-30-8